Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł 121,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-476-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
121,50 zł
Cena katalogowa162,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−43-−42 °C (lit.)
density
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
Fc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description - |
| assay 99% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level SP2 |
| mp −43-−42 °C (lit.) | mp −27-−26 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n20/D 1.501 (lit.) | refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index - |
| bp 137-138 °C (lit.) | bp 129-130 °C (lit.) | bp - |
| density 1.244 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.226 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?