Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł 247,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
247,50 zł
Cena katalogowa330,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, fluoro
SMILES string
Fc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
InChI key
AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 127 °C (lit.) | bp 168-169 °C (lit.) | bp 129-130 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index - |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| density 1.353 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.226 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?