Merck
241458
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
98%
Synonim(y):
Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium
Wybierz wielkość
10 G
520,00 zł
50 G
1980,00 zł
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
520,00 zł
50 G
1980,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cr(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
7.6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 36 °C)
Próba
98%
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
Klucz InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to a prenylatedcarbene complex which promotes a net [5+5] cycloaddition of alkynylbenzaldehydes to give phenanthrenes.[1]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suneetha Menon et al.
Tetrahedron, 63(36), 8788-8793 (2008-09-05)
The reaction of prenylated carbene complexes and 2-alkynylbenzoyl derivatives has been investigated. Phenanthrene derivatives are produced if iodine is added prior to product isolation. Under these conditions alkyl migration reactions occur to form the observed products. The product yields are