Merck
123358
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropene
98%
Synonim(y):
Isocrotyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
Beilstein:
1733843
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
C\C(C)=C\Cl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
KWISWUFGPUHDRY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Chloro-2-methylpropene undergoes hydroboration to form an adduct, which on oxidation forms isobutyraldehyde[1].
Zastosowanie
1-Chloro-2-methylpropene was used to study multiple infrared photon excitation of α-chloro olefins[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transfer reactions involving boron. XVII. On the kinetics of the alpha-transfer reaction.
Pasto DJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(22), 6259-6260 (1968)
Dimethylvinyl chloride.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 109-110 (2004-08-25)
R E Cannon et al.
Molecular carcinogenesis, 29(4), 229-235 (2001-02-15)
This work was initiated to determine the potential for the Tg.AC mouse model to identify chemical carcinogens by an oral route of administration. Tg.AC v-Ha-ras transgenic mice were exposed to dimethyvinyl chloride (DMVC; 1-chloro-2-methylpropene), a structural analog of the human
Formation of vinylidenecarbene intermediates in multiple infrared photon elimination reactions.
Reiser C and Steinfeld JI.
The Journal of Physical Chemistry, 84(6), 680-681 (1980)
1-Chloro-2-methylpropene.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 63, 315-324 (1995-01-01)