Przejdź do
281972
3-Chloro-2-methyl-1-propene
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
Synonim(y):
β-Methallyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
346,50 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
757,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050134
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-251-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878160
Assay:
98%
Form:
liquid
346,50 zł
Cena katalogowa462,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.12 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
102 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
contains
~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer
expl. lim.
9.3 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-2-methyl-1-propene is also known as 2-methallyl chloride, methyl allyl chloride and isobutenyl chloride.
Application
3-Chloro-2-methyl-1-propene is a widely used insecticide and a chemical intermediate. It has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
805905C31104108030
description
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
description
for synthesis
description
99%
description
technical grade, 90%
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−80 °C (lit.)
mp
-80 °C
mp
−14 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.4753 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
bp
-
bp
138 °C (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloro-2-methyl-1-propene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
563-47-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)