Przejdź do
160504
9-Fluorenemethanol
99%
Synonim(y):
9-(Hydroxymethyl)fluorene, 9-Fluorenylmethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-167-5
Beilstein/REAXYS Number:
2330017
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
105-107 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
InChI key
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Vibrational spectroscopy of jet-cooled 9-fluorenemethanol and its clusters 9-fluorenemethanol-H2O, 9-fluorenemethanol-CH3OH, 9-fluorenemethanol-C2H5OH and 9-fluorenemethanol-C3H7OH has been studied by IR-UV double-resonance method. Electropolymerization of 9-fluorenemethanol in boron trifluoride diethyl etherate leads to low-potential electrodeposition of semiconducting poly(9-fluorenemethanol) (PFMO) film.
Application
9-Fluorenemethanol, N-protecting reagent, was used in the peptide syntheses. 9-Fluorenemethanol was also used in the synthesis of deoxynucleoside 9-fluorenemethyl phosphorodithioates.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)