Przejdź do
D93856
Diethylenetriamine
99%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
95,10 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
953,00 zł
18 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH2CH2CH2)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-865-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605314
Assay:
99%
Bp:
199-209 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
95,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylenetriamine, ReagentPlus®, 99%
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
676 °F
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChI key
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylenetriamine (DETA), a secondary amine, is synthesized from ethanol. Its ability to capture carbon monoxide from aqueous solutions has been studied. The toxicity of DETA has been assessed. The coupling reaction of DETA with carboxyl-terminated magnetic particles has been analyzed.
Application
Diethylenetriamine has been used as a curing agent for diglycidyl ether of bisphenol-A epoxy resin nanofluids. It may be used in the preparation of 2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-c]pyrrolo[1,2-a]pyrazine and 8-methyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-c]pyrrolo[1,2-a]pyrazine.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494380
description
ReagentPlus®, 99%
description
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
bp
199-209 °C (lit.)
bp
-
expl. lim.
6.7 %
expl. lim.
-
vapor density
3.6 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenetriamine
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?