Merck
412368
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer
ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
Synonim(y):
Poly(amidoamine)
Wybierz wielkość
5 G
402,00 zł
25 G
1770,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
402,00 zł
25 G
1770,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM(NH2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
amino surface groups
Poziom jakości
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 0.0
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
20 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
4
współczynnik refrakcji
n20/D 1.364
bp
64.7 °C
gęstość
0.854 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
Klucz InChI
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
PAMAM dendrimer is a poly(amidoamine) that is categorized under the class of dendritic polymers, which can be prepared by a two-step reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular branched upon branched pattern. PAMAM is majorly used as a high capacity chelating agent.[1][2]
Zastosowanie
PAMAM dendrimer belongs to the family of dendrimers, which can be used in biomedical and drug delivery applications.[3][4][5]
Postać fizyczna
Contains 4 surface primary amino groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly (ethylene glycol)-conjugated PAMAM dendrimer for biocompatible, high-efficiency DNA delivery
Luo D, et al.
Macromolecules, 35(9), 3456-3462 (2002)
Poly (amidoamine)(PAMAM) dendrimers: from biomimicry to drug delivery and biomedical applications
Esfand R and Tomalia DA
Drug Discovery Today, 6(8), 427-436 (2001)
PAMAM dendrimer-based multifunctional conjugate for cancer therapy: synthesis, characterization, and functionality
Majoros I, et al.
Biomacromolecules, 7(2), 572-579 (2006)
Dendritic chelating agents. 1. Cu (II) binding to ethylene diamine core poly (amidoamine) dendrimers in aqueous solutions
Diallo MS, et al.
Langmuir, 20(7), 2640-2651 (2004)
Dendrimer enhanced ultrafiltration. 1. Recovery of Cu (II) from aqueous solutions using PAMAM dendrimers with ethylene diamine core and terminal NH2 groups
Diallo MS, et al.
Environmental Science & Technology, 39(5), 1366-1377 (2005)
Produkty
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.