Merck
138428
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(ethylamino)propane
Wybierz wielkość
10 G
292,60 zł
50 G
730,00 zł
292,60 zł
Cena katalogowa418,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
292,60 zł
50 G
730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5NH(CH2)3NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1734025
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
292,60 zł
Cena katalogowa418,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
689 °F
granice wybuchowości
11.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4374 (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N′-dietylo-1,3-propanodiamina jest potencjalnym wypieraczem jonowymiennym[1].
Zastosowanie
N,N′-dietylo-1,3-propanodiaminę zastosowano jako wypieracz w równoległych badaniach przesiewowych dla rybonukleazy A i α-chymotrypsynogenu A adsorbowanych razem na wysokosprawnej sefarozie SP[1]. Zostało to wykorzystane do opracowania zrobotyzowanego, wysokowydajnego ekranu wypieracza w celu zidentyfikowania chemicznie selektywnych wypieraczy dla kilku par białek w chromatografii kationowymiennej[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher J Morrison et al.
Biotechnology progress, 25(3), 825-833 (2009-06-06)
A robotic high-throughput displacer screen was developed and employed to identify chemically selective displacers for several protein pairs in cation exchange chromatography. This automated screen enabled the evaluation of a wide range of experimental conditions in a relatively short period
Kaushal Rege et al.
Journal of chromatography. A, 1033(1), 19-28 (2004-04-10)
This paper employs a parallel batch screening technique for the identification of both selective and high-affinity displacers for a model binary mixture of proteins in a cation-exchange system. A variety of molecules were screened as possible displacers for the proteins