Merck
D23807
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane dihydrochloride
98%
Synonim(y):
1,3-Propanediamine, 1,3-Propanediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
5 G
266,00 zł
100 G
1030,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
266,00 zł
100 G
1030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3NH2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
mp
246-250 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H
Klucz InChI
HYOCSVGEQMCOGE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Tetradencyjne ligandy bis-fosfinowe (P(2)N(2) i P(2)S(2)) oraz ich kompleksy z Rh(III), Ni(II) i (105)Rh: Rentgenowskie struktury krystaliczne trans-[RhCl(2)(L2)]PF(6), [Ni(L2)](PF(6))(2) i μ-O(2)SO(2)-[Ni(L5)](2)(PF(6))(2): W niniejszej pracy zbadano syntezę i charakterystykę tetradencyjnych ligandów bis-fosfinowych i ich kompleksów, demonstrując znaczący postęp w projektowaniu ligandów i potencjalne zastosowania w katalizie i chemii medycznej (Cagnolini et al., 2011).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rolando Barbucci et al.
Acta biomaterialia, 8(12), 4244-4252 (2012-09-18)
Hybrid magnetic hydrogels are of interest for applications in biomedical science as controlled drug-delivery systems. We have developed a strategy to obtain novel hybrid hydrogels with magnetic nanoparticles (NPs) of CoFe(2)O(3) and Fe(3)O(4) as crosslinker agents of carboxymethylcellulose (CMC) or
Nidhi Mishra et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(7), 1530-1535 (2007-11-06)
The synthesis of novel 1,3-diaryl propenone derivatives and their antimalarial activity in vitro against asexual blood stages of human malaria parasite, Plasmodium falciparum, are described. Chalcone derivatives were prepared via Claisen-Schmidt condensation of substituted aldehydes with substituted methyl ketones. Antiplasmodial
Iwao Suzuki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 22(5), 655-657 (2006-06-14)
Pyrene-appended alpha-cyclodextrin (3) in which a trimethylenediamine linker connected the pyrene residue to the alpha-cyclodextrin moiety showed pH-dependent fluorescence intensity changes. The fluorescence intensity was almost linearly changed within the pH range of 5 - 10. The unique fluorescence response
Jorge Martín et al.
Applied and environmental microbiology, 77(16), 5688-5696 (2011-07-05)
Filamentous fungi produce an impressive variety of secondary metabolites; many of them have important biological activities. The biosynthesis of these secondary metabolites is frequently induced by plant-derived external elicitors and appears to also be regulated by internal inducers, which may
Romualda Bregier-Jarzebowska et al.
Journal of inorganic biochemistry, 103(9), 1228-1235 (2009-08-04)
Interactions of aspartic acid between 1,3-diaminopropane (tn) and 1,4-diaminobutane (Put) in metal-free systems as well as in the systems including copper(II) ions were studied. The composition and overall stability constants of the complexes formed were determined by the potentiometric method.