Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
230-819-0
MDL number:
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4566 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(CN)CN
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(2,3-6)4-7/h3-4,6-7H2,1-2H3
InChI key
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine, commonly referred to as neopentanediamine, is available in solid form with an assay of 99%. It serves as a versatile building block in the synthesis of various polymers. Its two primary amine groups facilitate reactions that lead to the formation of polyamides and polyurethanes, enhancing the mechanical properties and thermal stability of these materials.
Application
2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine can be used as a bidentate ligand in the preparation of complexes with aluminum, gallium, and copper. These metal complexes can serve as catalysts in various chemical reactions. It is also utilized as a diamine component in the production of polyamides and polyurethanes. Its two amine groups allow for the formation of strong covalent bonds with diacids or diisocyanates, leading to the development of high-performance polymeric materials with enhanced mechanical properties and thermal stability. It is also used to create hydrogels or other biocompatible materials for applications in tissue engineering and drug delivery systems. Due to its diamine structure, it might function as a chelating agent, useful in treating heavy metal poisoning by binding metal ions. It could potentially be involved in the synthesis of contrast agents used in medical imaging technologies.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% |
| density 0.851 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4566 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) |
| bp 152-154 °C (lit.) | bp 145 °C (lit.) |
| mp 29-31 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?