Merck
470864
Sigma-Aldrich
Bromine
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Dibromine
Wybierz wielkość
50 G
264,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
264,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
7.14 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Próba
≥99.5% (by Na2S2O3, titration)
≥99.99% trace metals basis
rezystywność
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
zanieczyszczenia
≤0.001% I2
≤0.001% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
gęstość
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
ślady kationów
Ni: ≤5 ppm
heavy metals: ≤2 ppm
ciąg SMILES
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
Klucz InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromine can be used as a brominating and oxidizing agent in chemical synthesis.[1][2]
It can be used:
  • To brominate alkylbenzenes at the benzylic position using photocatalytic conditions.[1][2]
  • To prepare brominated aromatic compounds by electrophilic aromatic substitution reactions in the presence of Lewis acid catalysts.[1]
  • For the bromination of carbonyl compounds at a carbonyl group via Hell-Volhard-Zelinski reaction in the presence of phosphorus trihalides.[2]
  • To prepare isocyanates, carbamates, or amines by reacting with primary amides in the presence of base via Hofmann rearrangement.[1]
Inne uwagi
Contains organic bromine compounds
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bromine
Goehring RR
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis
Saikia I, et al.
Chemical Reviews, 116, 6837-7042 (2016)
Teresa M Bisson et al.
Environmental science & technology, 46(21), 12186-12193 (2012-10-02)
Recent laboratory and field-scale experiments demonstrated the potential for brominated industrial solid waste from biomass combustion (Br-Ash) to be an efficient, cost-effective alternative to activated carbon for capturing mercury from coal-fired power plants. To develop this attractive alternative technology to
Nickel-butadiene catalytic system for the cross-coupling of bromoalkanoic acids with alkyl Grignard reagents: a practical and versatile method for preparing fatty acids.
Takanori Iwasaki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(9), 2956-2960 (2013-02-02)
Bromine-77 and iodine-123 radiopharmaceuticals.
G Stöcklin
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 131-147 (1977-01-01)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?