Przejdź do
86730
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
117,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H36O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane
mp
151-156 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
InChI key
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Other Notes
Important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions ; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride ; Synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)