Merck
251259
Sigma-Aldrich
Thionyl bromide
97%
Synonim(y):
Dibromo sulfoxide, Sulfur bromide oxide (SOBr2)
Wybierz wielkość
25 G
297,00 zł
100 G
822,00 zł
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
297,00 zł
100 G
822,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SOBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
10 mmHg ( 31 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.675 (lit.)
bp
48 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
2.683 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrS(Br)=O
InChI
1S/Br2OS/c1-4(2)3
Klucz InChI
HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thionyl bromide (SOBr2) can be used as a brominating agent in organic synthesis for the bromination of alcohols, carboxylic acids, alkenes, and ketones.[1]
SoBr2 can be used in the synthesis of:      
  • ortho
  • -Bromoanilides by bromination of ortho C-H bonds of the aryhydroxylamines.[2]      
  • β-Amino bromides from β-aminoalcohols in the presence of DMF as a solvent.[3]      
  • 4,8-Dibromobenzo[1,2-c;4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole from 1,2,4,5-tetraaminobenzene tetrahydrobromide.[4]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient synthesis of beta-amino bromides
Nagle AS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(17), 3011-3014 (2000)
Palladium-catalyzed alpha-arylation of aldehydes with bromo- and chloroarenes catalyzed by [{Pd(allyl)Cl}2] and dppf or Q-phos.
Giang D Vo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(11), 2127-2130 (2008-02-09)
Practical bromination of arylhydroxylamines with SOBr2 towards ortho-bromo-anilides
Du Yuanbo, et al.
Tetrahedron Letters, 72, 153074-153074 (2021)
Hiroyuki Nakamura et al.
Organic letters, 5(8), 1167-1169 (2003-04-12)
[reaction: see text] A perfluorohexane layer regulates the rate of reagent transport in the bromination and chlorination of alcohols. A fluorous triphasic U-tube method is effective for lighter reagents; the thionyl chloride layer (yellow) vanishes, and the chlorides are obtained
Thionyl bromide
Ho TL, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2006)