Merck
10890
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
ACAN, Acetonylacetone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
506525
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
ciśnienie pary
0.43 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
prices for bulk quantities on request
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)