Przejdź do
N0640
1-Naphthaleneacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Synonim(y):
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-705-8
Beilstein/REAXYS Number:
1308415
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
crystalline
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to light yellow
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1-Naphthaleneacetic acid has been used:
  • to modify MS media for the initiation of callus
  • as a supplement in solid K3 medium for the selection of transformants
  • in the preparation of culture medium like V-KM medium and Cg medium
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) is a synthetic phytohormone auxin that is added to cell culture media such as Murashige & Skoog media and Chu′s N6 media.
Biochem/physiol Actions
1-Naphthaleneacetic acid is one of the synthetic auxins, used in plant propagation. It can induce the formation of lateral and adventitious roots.
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthaleneacetic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Approximately 1 and half year ago, I bought this chemical for my experiment but after 7months this chemical degraded, before expire date. How can I stock this chemical?
    1 answer
    1. This product does not have an expiry date in the Certificate of Analysis, as the shelf life has not been determined. The guarantee of quality is one year from the time of delivery for unopened bottles stored at the recommended temperature. Recommended storage is at room temperature in a tightly closed container in a dry environment.