Merck
108448
Sigma-Aldrich
Cyanoacetamide
99%
Synonim(y):
2-cyjanoacetamid
Wybierz wielkość
100 G
303,00 zł
500 G
534,00 zł
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
303,00 zł
500 G
534,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.08
Beilstein:
878221
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
119-121 °C (lit.)
rozpuszczalność
cold water: soluble 1gm in 6.5ml
grupa funkcyjna
amide
nitrile
ciąg SMILES
NC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Klucz InChI
DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyanoacetamide is the starting reagent for vitamin B6 synthesis[1]. It reacts with reducing carbohydrates in borate buffer to give intense fluorescence andis useful for the automated analysis of carbohydrates as borate complexes[2].
Cyanoacetamide is a highly reactive compound used as a reaction intermediate in condensation and substitution reactions. [3] [4]
Zastosowanie
Cyanoacetamide was used in spectrofluorimetric method for the determination of some antihistaminic H1 receptor antagonist drugs such as ebastine, cetirizine dihydrochloride and fexofenadine hydrochloride[5]. It may be used in fluorometric determination of 3,4-dihydroxyphenylalanine[6]. It was used as post column fluorigenic derivatizing agent for the bio-analysis and pharmacokinetics of chitosan ester in rabbit serum[5].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
419.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
215 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hao Chen et al.
Scientific reports, 8(1), 13433-13433 (2018-09-09)
Early damage to transplanted organs initiates excess inflammation that can cause ongoing injury, a leading cause for late graft loss. The endothelial glycocalyx modulates immune reactions and chemokine-mediated haptotaxis, potentially driving graft loss. In prior work, conditional deficiency of the
Cyanoacetamide derivatives as synthons in heterocyclic synthesis
Fadda, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 32, 259-286 (2008)
Gregg A Duncan et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 9, 296-304 (2018-07-25)
Diffusion of the viral vectors evaluated in inhaled gene therapy clinical trials to date are largely hindered within airway mucus, which limits their access to, and transduction of, the underlying airway epithelium prior to clearance from the lung. Here, we
Cyanoacetamide derivatives as synthons in heterocyclic synthesis.
Fadda AA, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 32(3), 259-286 (2008)
Spectrofluorimetric Determination Of Some H1 Receptor Antagonist Drugs In Pharmaceutical Formulations And Biological Fluids.
Ibrahim F, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(8), 2056-2072 (2011)
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.