Przejdź do
442552
Dibromoacetonitrile
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
344,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.84
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-843-2
MDL number:
NACRES:
NA.24
344,25 zł
Cena katalogowa459,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
67-69 °C/24 mmHg (lit.)
density
2.296 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(Br)C#N
InChI
1S/C2HBr2N/c3-2(4)1-5/h2H
InChI key
NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibromoacetonitrile belongs to the family of dihaloacetonitrile compounds that are volatile chlorination by-products. They are proven to be carcinogenic and mutagenic to mice.
Application
Dibromoacetonitrile ( Br2CHCN, CAS Number: 3252-43-5) can be utilized as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples by chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24235716120
description
analytical standard
description
97%
description
≥95% (GC)
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)