Kluczowe dokumenty
690414
Malononitrile
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
Synonim(y):
Dicyanomethane
Wybierz wielkość
851,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
851,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (calculated, GC, KF)
Formularz
liquid
jakość
Arxada quality
producent / nazwa handlowa
Arxada AG
zanieczyszczenia
≤0.10% water
≤0.50% (E)-2-butenedinitrile
≤0.50% (Z)-2-butenedinitrile
≤0.50% butanedinitrile
bp
220 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Klucz InChI
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Niektóre z reakcji, w których malononitryl jest stosowany jako reagent, to
- Synteza polimerów emitujących czerwone światło na bazie 2-pirano-4-ylideno-malononitrylu (PM).[5]
- Synteza polipodstawionych dihydropirydyn.[6]
- Synteza różnych pochodnych chromenu po traktowaniu aldehydami salicylowymi.[7]
- Synteza dicyjanku triselenu poprzez traktowanie go ditlenkiem selenu.[8]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?