For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
108421
Methyl cyanoacetate
99%
Synonim(y):
2-cyjanooctan metylu
Wybierz wielkość
172,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
172,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
3.41 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
204-207 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitrile
ciąg SMILES
COC(=O)CC#N
InChI
1S/C4H5NO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2H2,1H3
Klucz InChI
ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?