Przejdź do
63407
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Methyl carbamoylacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
452,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2237801
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
452,25 zł
Cena katalogowa603,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mp
39-44 °C
functional group
amide, ester
SMILES string
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
InChI key
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
682598948389428
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (T)
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
39-44 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
crystals
form
-
functional group
amide, ester
functional group
aldehyde, ester
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)