Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(CONH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-553-8
Beilstein/REAXYS Number:
1751401
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
210,00 zł
Cena katalogowa280,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
172-175 °C (lit.)
fluorescence
λex 367 nm; λem 445 nm (α-keto acid adduct)
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7)
InChI key
WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
General description
The malonamide derivatives are obtained by the one-pot, five-component condensation reaction of isocyanide, Meldrum′s acid, arylidene malononitrile, and two amine molecules in CH2Cl2[1].
Application
The malonamide-based ionic liquid extractant was used in the extraction of europium(iii) and other trivalent rare-earth ions from nitric acid medium[2].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay ≥95.0% (GC) | assay 97% | assay 97% |
| mp 172-175 °C (lit.) | mp - | mp 48-53 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form solid | form - |
| fluorescence λex 367 nm; λem 445 nm (α-keto acid adduct) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/194/066/182b08e4-35d7-4b7b-8958-c917f64391fc/640/182b08e4-35d7-4b7b-8958-c917f64391fc.png)