Przejdź do
100536
4-Aminobenzoic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
711,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471605
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Aminobenzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminobenzoic acid (4-ABA) acts as an bacterial cofactor and participates in the synthesis of folic acid. It is a versatile reagent for structure extension through linear hydrogen-bonding associations, involving both the carboxylic acid and amine functional groups. Formation of 4-ABA monolayer film on glassy carbon electrode (GCE) by amino cation radical method has been described. Molecular adducts of 4-ABA have been prepared and their characterization by infrared spectroscopy and X-ray diffration methods have been reported.
Application
4-Aminobenzoic acid may be used in the following studies:
  • Covalent modification of glassy carbon electrode.
  • Synthesis of 1,4-(2-chlorobenzylidene)aminobenzoic acid (Schiff base).
  • Spectrophotometric determination of the trace amounts of dopamine, methyldopa and levodopa.
  • Synthesis of 1:1 proton-transfer compound with 5-sulfosalicylic acid.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A987801973Y0000173
description
ReagentPlus®, 99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
solid
form
powder
form
-
form
-
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.), 186-188 °C
mp
187-189 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hallo, wie lange ist die Haltbarkeit des Produkts? auf dem Gebinde und dem Zertifikat gibt es dazu keine Angaben.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.