Przejdź do
429767
4-Aminobenzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Synonim(y):
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471605
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
purified by
sublimation
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10053601973Y0000173
description
purified by sublimation, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
186-188 °C, 187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)