Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.14
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2350377
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
~210 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% | description ReagentPlus®, ≥99.0% (NT) | description ≥95% (titration) | description 97% |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥95% (titration) | assay 97% |
| mp ~210 °C (dec.) | mp 295 °C (dec.) (lit.) | mp 244 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| color white | color - | color white to off-white | color - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?