Kluczowe dokumenty
PHR1389
Propyphenazone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Isopropylantipyrine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1,2-Dihydro-4-isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Isopropylphenazone, Propyphenazone
Wybierz wielkość
553,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
553,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. P3750000
rodzina API
propyphenazone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(C(C)C)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Klucz InChI
PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)