Przejdź do
1019803
USP
Kwas aminobenzoesowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471605
eCl@ss:
32160406
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aminobenzoic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
187-189 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu aminobenzoesowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Aminobenzoic Acid Gel
  • Roztwór doustny antypiryny i benzokainy
  • Benzokaina
  • Benzokaina i mentol do stosowania miejscowego Aerosol®
  • Krem z benzokainą
  • Żel z benzokainą
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR184001973A9878
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
peptide synthesis
API family
aminobenzoic acid
API family
aminobenzoic acid
API family
-
API family
-
mp
187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
mp
186-188 °C, 187-189 °C (lit.)
mp
187-189 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas aminobenzoesowy
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)