Przejdź do
A6928
4-Aminobenzoic acid sodium salt
≥99%, powder
Synonim(y):
PABA, Sodium 4-aminobenzoate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6NO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
209-080-3
MDL number:
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
300 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[Na].Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A025442976714408
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
300 °C
mp
-
mp
187-189 °C (lit.)
mp
295-297 °C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)