Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
InChI key
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility ethanol: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzocaine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?