mAbs Downstream
Produkty do rozwoju i produkcji
Większa gęstość komórek i miana przeciwciał z coraz bardziej zaawansowanych procesów wyższego szczebla skutkują złożonymi wyzwaniami związanymi z oczyszczaniem. Bioprzetwarzanie na dalszych etapach procesu koncentruje się na wydajnym odzyskiwaniu i oczyszczaniu przy jednoczesnym kontrolowaniu bioburden i zapewniając bezpieczeństwo wirusowe, aby zapewnić bezpieczeństwo leków dla pacjentów. Dalszy przepływ pracy, który obejmuje etapy klarowania, chromatografii, zatężania, usuwania wirusów i sterylnej filtracji, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości, wydajności, bezpieczeństwa i sterylności produktu przeciwciała monoklonalnego (mAb).
Chromatografia polerująca
Chromatografia jonowymienna (IEC lub IEX) jest stosowana w dalszej obróbce w celu dalszego oczyszczania przeciwciał monoklonalnych (mAb) z zanieczyszczeń związanych z produktem i procesem oraz wirusów. Chromatografia kationowymienna (CEX) usuwa DNA, endotoksyny, białka komórek gospodarza (HCP) i wypłukane ligandy białka A ze strumienia zasilającego mAb. Etap ten może również pomóc w redukcji agregatów mAb. Chromatografia anionowymienna (AEX) usuwa śladowe zanieczyszczenia, takie jak kwasy nukleinowe i HCP, a także może przyczyniać się do usuwania wirusów. Oprócz wymieniaczy kationowych i anionowych, na tym etapie polerowania można również zastosować chromatografię oddziaływań hydrofobowych (HIC) lub chromatografię mieszaną/multimodalną. Aby zoptymalizować separację chromatograficzną i szybko ocenić wydajność mediów, można zastosować wysokowydajne badania przesiewowe (HTS) przy użyciu wstępnie zapakowanych minikolumn lub kolumn zrobotyzowanych. Do tych zastosowań można wykorzystać zarówno formaty żywiczne (konwencjonalne kulki), jak i membranowe (adsorbery).
Dla tych etapów polerowania oferujemy następujące rozwiązania:
- Millipore® .żywice & membrany
- Bioreliance® Contract Testing Viral Clearance Testing.
- Filtracja i przygotowanie buforów Millipore® / SAFC®
- Millipore® systemy chromatografii jedno- i wielorazowej oraz kolumny
- SAFC® surowce farmaceutyczne (bufory, sole i stabilizatory, rozwiązania CIP)
- Usługi Millipore® (walidacja filtrów jednorazowego użytku) usługi (walidacja jednorazowego użytku i filtrów, instalacja sprzętu, kwalifikacja systemu, szkolenie systemowe, usługi systemowe)
- Oprogramowanie do automatyzacji i analizy firmy Millipore®
Powiązane kategorie
Nasza szeroka oferta materiałów buforowych produkowanych pod odpowiednią kontrolą jest dostosowana do Twoich potrzeb.
Etapy klarowania przygotowują materiał pozyskany z bioreaktora do dalszego oczyszczania poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i cząstek stałych.
Oczyszczanie w dół strumienia w bioprzetwarzaniu obejmuje jeden lub więcej etapów separacji chromatograficznej w celu oczyszczenia cząsteczki i usunięcia zanieczyszczeń.
Nasza szeroka oferta filtrów membranowych oferuje opcje wydajnego przetwarzania każdego strumienia farmaceutycznego i biofarmaceutycznego.
Nasze portfolio produktów do usuwania wirusów obejmuje rozwiązania do filtracji wirusów, chemikalia, uchwyty i systemy.
Ultrafiltracja i diafiltracja zwiększają wydajność, stężenie i odzysk w bioprzetwarzaniu.
Powiązane zasoby
- Chromatography Purification Selection Guide
A guide to select your chromatography resins.
- Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of a CEX chromatography step in a mAb process.
- Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Manufacturers strive toward cost-effective purification of target molecules and a high level of confidence that their biologics are safe and not compromised by the presence of endogenous retrovirus-like particles or adventitious viruses.
- Intensified Polishing Using Single-pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
The bioprocessing industry is interested in Next Generation Processes with higher flexibility, lower costs, and higher product quality.
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami