グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
163-167 °C (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
V900421-100G:
V900421-BULK:
V900421-VAR:
V900421-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック