Merck
U6381
Sigma-Aldrich
ウリジン
BioUltra, ≥99%
別名:
1-β-D-リボフラノシルウラシル, ウラシル-1-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O6
CAS番号:
分子量:
244.20
Beilstein:
754902
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
由来生物
synthetic (organic)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
≤0.016% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.2%
mp
163-167 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
NH4+: ≤0.15%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
遺伝子情報
mouse ... Uck1(22245)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウリジンは、RNAおよび膜の合成のために欠かせないピリミジンヌクレオシドです。ピリミジンヌクレオチド-脂質複合体の形成による正常な細胞機能と成長に有用です。
アプリケーション
ウリジンは、出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeのURH1(ウリジン加水分解酵素)上の寄生原生動物および哺乳類のウリジンホスホリラーゼ由来のヌクレオシド加水分解酵素の機能的相補性の研究に用いられてきました。
マウスの肝臓代謝への慢性的なウリジン適用の効果を検証するために使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U6381-VAR:
U6381-BULK:
U6381-5G:
U6381-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chronic Uridine Administration Induces Fatty Liver and Pre-Diabetic Conditions in Mice.
Urasaki Y, et al.
PLoS ONE, 11, e0146994-e0146994 (2016)
Purinergic and Pyrimidinergic Signalling: Molecular, Nervous and Urogenitary System Function
Handbook of Experimental Pharmacology (2013)
Saccharomyces cerevisiae URH1 (encoding uridine-cytidine N-ribohydrolase): functional complementation by a nucleoside hydrolase from a protozoan parasite and by a mammalian uridine phosphorylase.
Mitterbauer R, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 68, 1336-1343 (2002)
Qi Qiu et al.
Nature methods, 17(10), 991-1001 (2020-09-02)
Single-cell RNA sequencing offers snapshots of whole transcriptomes but obscures the temporal RNA dynamics. Here we present single-cell metabolically labeled new RNA tagging sequencing (scNT-seq), a method for massively parallel analysis of newly transcribed and pre-existing mRNAs from the same
Ian E Crandall et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(6), 2348-2358 (2013-02-16)
Resistance by Plasmodium falciparum to almost all clinically used antimalarial drugs requires the development of new classes of antimalarials. 6-Iodouridine (15), a novel and potent inhibitor of orotidine 5'-monophosphate decarboxylase (ODCase), exhibited efficacy in a mouse model infected by P.