スキップする
U3003
ウリジン
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
1-β-D-リボフラノシルウラシル, ウラシル-1-β-D-リボフラノシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥11,700
50 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥67,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O6
CAS番号:
分子量:
244.20
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-407-5
Beilstein/REAXYS Number:
754902
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
¥11,700
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
ウリジンは、RNA配列に固有のウラシルヌクレオシドです。ウリジンは、血液、精液、および脳脊髄液に存在します。ウリジンは、新生経路およびサルベージ経路による生体のヌクレオチド合成の基質です。
Application
ウリジンは、下記の用途で使用されています:
  • ラット後根神経節(DRG)神経細胞培養でのシュワン細胞増殖の阻害剤として
  • 胚盤葉上層の培養のための培地用サプリメントとして
  • 神経細胞培養に使用する5-フルオロ-2′-デオキシウリジンストック溶液の成分として
Biochem/physiol Actions
ウリジン一リン酸は、タンパク質のグリコシル化、多糖類の生合成、および脂質代謝にとって必須です。ウリジンの経口投与が、変形赤血球症およびてんかん性脳症について提案されています。ウリジンは、ドライアイ症候群の治療や神経系の制御など、非常に多くの生物学的機能を有しており、また生殖細胞に偏っています。高濃度のウリジンによって、インスリン抵抗性が誘発されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
U6381U37501707114
ウリジン powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U3003
ウリジン
ウリジン BioUltra, ≥99%
Sigma-Aldrich
U6381
ウリジン
ウリジン ≥99%
Sigma-Aldrich
U3750
ウリジン
ウリジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707114
ウリジン
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ウリジン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)