Merck
U3750
Sigma-Aldrich
ウリジン
≥99%
別名:
1-β-D-リボフラノシルウラシル, ウラシル-1-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O6
CAS番号:
分子量:
244.20
Beilstein:
754902
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
163-167 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
遺伝子情報
mouse ... Uck1(22245)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ウリジンは、RNA配列に固有のウラシルヌクレオシドです。ウリジンは、血液、精液、および脳脊髄液に存在します。ウリジンは、de novo経路およびサルベージ経路により生体内で合成されます。
アプリケーション
ウリジンは以下において使用されています。
  • 初代海馬ニューロン細胞を培養するための海馬ニューロン培地成分
  • マウス胚線維芽細胞およびヒト乳癌細胞を対象としたウリジンレスキュー実験
  • チェイスシーケンシング実験
生物化学的/生理学的作用
ウリジン一リン酸は、タンパク質のグリコシル化、多糖類の生合成、および脂質代謝にとって必須です。ウリジンの経口投与が、変形赤血球症およびてんかん性脳症について提案されています。ウリジンは、ドライアイ症候群の治療、神経系の制御等の非常に多くの生物学的機能を有しており、また生殖細胞に偏っています。高レベルのウリジンは、インスリン抵抗性と関係しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U3750-VAR:
U3750-100G:
U3750-100MG:
U3750-1G:
2550069:
U3750-100MG-KC:
U3750-10G:
U3750-500MG:
U3750-25G:
U3750-BULK:
U3750-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
PTEN regulates glutamine flux to pyrimidine synthesis and sensitivity to dihydroorotate dehydrogenase inhibition
Mathur D, et al.
Cancer Discovery, 7(4), 380390-380390 (2017)
Detection of phosphorylated Akt and MAPK in cell culture assays
Molgaard S, et al.
MethodsX, 3(2), 386398-386398 (2016)
Transient N-6-methyladenosine transcriptome sequencing reveals a regulatory role of m6A in splicing efficiency
Louloupi A, et al.
Cell Reports, 23(12), 34293437-34293437 (2018)
CAD mutations and uridine-responsive epileptic encephalopathy
Koch J, et al.
Brain, 140(2), 279286-279286 (2016)
Biochemistry of uridine in plasma
Yamamoto T, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 412(19-20), 17121724-17121724 (2011)