安全性情報
505315
Supelco
LpDNPH Hシリーズカートリッジ
H10, volume 3 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥24,800
¥24,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥24,800
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
¥24,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
認証
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016,2532
品質水準
組成
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
容量
3 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling in high concentration environments
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LpDNPH H Series Cartridges (H10)は、2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(2,4-DNPH)でコーティングされた高純度シリカ吸着剤にカルボニル基を捕捉し、そこでヒドラゾン誘導体に変換する空気採取機器です。本誘導体はカートリッジからアセトニトリルで溶出され、HPLCで分析されます。リザーバーが一体型であるため、サンプルの抽出/溶出のためにカートリッジにシリンジを取り付ける必要がありません。再利用可能なアダプターを使用して、カートリッジをサンプリングポンプに接続することができます。
LpDNPHカートリッジのHシリーズは、S10シリーズ、Rezorianカートリッジより2,4-DNPHの量やシリカ層の重量を増やしたものです。このため、カルボニル化合物の捕集容量が大きいので、高濃度の環境で使用する場合はHシリーズのカートリッジを用いる方がよいでしょう。Hシリーズには、H10 (350 mg), H30 (1 g)、H300 (10 g) カートリッジという3つのサイズがあります。
特徴および利点
LpDNPHカートリッジの特長:
  • 高純度吸着剤で微量分析でも良好な精度
  • 個人用サンプリングポンプを使用した場合でも、速いサンプリング速度(1.5~2 L/分)での使用を可能にする低圧力降下。
  • サンプルの完全性を最大限に高めるための個別包装。
  • 迅速かつ正確にサンプルを識別するためのバーコードラベル。
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
505315:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)