Merck
90872
Supelco
アセトン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトンは非常に揮発性が高い、可燃性の液体であり、芳香臭を持つケトン類に分類されます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
アセトンは、ヒトの呼気および血漿中の分析物をさまざまなガスクロマトグラフィー法で測定する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90872-1ML-F:4548173183022
90872-10ML-F:4548173183015
90872-VAR-F:
90872-BULK-F:
90872-5ML-F:4548173183039
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
アセトン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
アセトン
トルエン analytical standard
Supelco
89680
トルエン
アセトン Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179973
アセトン
アセトン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
320110
アセトン
アセトン for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
アセトン
ヘキサン analytical standard
Supelco
52750
ヘキサン
Determination of acetone in human breath by gas chromatography--mass spectrometry and solid-phase microextraction with on-fiber derivatization
Deng C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 810(2), 269-275 (2004)
The rapid determination of acetone in breath and plasma
Trotter MD, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 35(1), 137-143 (1971)
Peraro.SJ et al.
Limitations of Test Methods for Plastics, Issue 1369 (2000)
Anna Hultberg et al.
PloS one, 6(4), e17665-e17665 (2011-04-13)
For efficient prevention of viral infections and cross protection, simultaneous targeting of multiple viral epitopes is a powerful strategy. Llama heavy chain antibody fragments (VHH) against the trimeric envelope proteins of Respiratory Syncytial Virus (Fusion protein), Rabies virus (Glycoprotein) and
Sinisa Bjelic et al.
Journal of molecular biology, 426(1), 256-271 (2013-10-29)
Designed retroaldolases have utilized a nucleophilic lysine to promote carbon-carbon bond cleavage of β-hydroxy-ketones via a covalent Schiff base intermediate. Previous computational designs have incorporated a water molecule to facilitate formation and breakdown of the carbinolamine intermediate to give the
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.