アプリケーション
PTFE/シリコンセプタムはガラス製ヘッドスペースバイアルとともに、ブドウ芳香化合物、すなわちcis-3-ヘキセン-1-オール、trans-2-ヘキセナル、cis-2-ヘキセン-1-オールおよびヘキサナールの検出を 目的とした 、ポータブルガスクロマトグラフとTenax® pre-trapを併用した実験的研究において、サンプル分注物を入れるのに使用されます。[1]
セプタム、褐色PTFE/シリコンは、アルカリ性液相加水分解を行うズワイガニの副産物サンプルを含むreactivialをシールするのに使用されています。[2]
法的情報
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of enzymatic hydrolyzed snow crab (Chionoecetes opilio) by-product fractions: A source of high-valued biomolecules.
Beaulieu L, et al.
Bioresource Technology, 100(13), 3332-3342 (2009)
Peter Watkins et al.
Talanta, 70(3), 595-601 (2008-10-31)
A novel and portable gas chromatograph (GC, zNosetrade mark) has been evaluated for the measurement in grape berries of selected six-carbon compounds; namely, hexanal, cis-2-hexen-1-ol, cis-3-hexen-1-ol and trans-2-hexenal. The zNosetrade mark is a handheld GC which uses purge and trap