安全性情報
27173
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製(キャップは付属しません)
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,800
¥16,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥16,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
23 mm × 85 mm × 18 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vials (volume 22 mL, clear glass vial, thread 20-400) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)
M R H Mozumder et al.
Water resources research, 56(7) (2021-05-08)
Across South Asia, millions of villagers have reduced their exposure to high-arsenic (As) groundwater by switching to low-As wells. Isotopic tracers and flow modeling are used in this study to understand the groundwater flow system of a semi-confined aquifer of