Merck
23242-U
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
tan PTFE/silicone septum, septum diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 2 mil, pkg of 144 ea
別名:
PTFE-Silicone Composite Septa
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
144 EA
¥34,200
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
144 EA
¥34,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥34,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE face
silicone body
tan PTFE/silicone septum
包装
pkg of 144 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
セプタム直径× 全厚 × PTFE厚
18 mm × 0.060 in. × 2 mil
適合性
for use with 30 mL (32 × 80 mm) ~ For Bottle (Volume and Dimensions): 60 mL (38 × 95 mm)
for use with products with 20/400 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 2 mil) are compatible with large amber screw top 30 mL and 60 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohammed A Khallaf et al.
Science advances, 6(25), eaba5279-eaba5279 (2020-07-25)
Communication mechanisms underlying the sexual isolation of species are poorly understood. Using four subspecies of Drosophila mojavensis as a model, we identify two behaviorally active, male-specific pheromones. One functions as a conserved male antiaphrodisiac in all subspecies and acts via