Merck
27374
Supelco
セプタム、白色PTFE/シリコン
diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in., for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EA
¥106,000
¥106,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EA
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥106,000
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
物質
white PTFE/silicone
包装
pkg of 1000 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
20 mm
直径×厚み× PTFE厚
20 mm × 125 mil × 0.005 in.
適合性
for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa (diameter × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in. for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap) are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone is for use with most organic solvents. PTFE/Silicone is not for use with chlorosilanes. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)