Merck
27073-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 22 mL, amber glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
別名:
Amber Glass Storage Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥16,000
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥16,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥16,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
23 mm × 85 mm × 18 mm
容量
22 mL
フィッティング
thread for 20-400
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)