Merck
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥25,600
¥25,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥25,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥25,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
burnt orange PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
260 °C temp. limit
外径
18 mm
直径×厚み
18 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)