Merck
27380-U
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
別名:
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥11,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
16 mm
直径×厚み
16 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)