Merck
27144
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥11,200
¥11,200
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥11,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥11,200
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
物質
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外径
11 mm
直径×厚み
11 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)