24886U
24886-U
¥17,700
1 of 10
Supelco
27177
セプタム、褐色PTFE/シリコン
27176
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
USP
1448672
Moxifloxacin Related Compound G
23242-U
セプタム、PTFE/シリコン
27174-U
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
27022
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
27144
27057
スクリューキャップ, ポリプロピレン製, 穴開き
PHR1958
Irbesartan Related Compound A
27526
バイアル、穴開きキャップ付きスクリュートップ、目盛り付き、組立済み
barrier (silicone bonded to aluminum)
aluminum/siliconeseptum type: Barrier
pkg of 100 ea
250 °C temp. limit
18 mm
18 mm × 0.060 in.
for use with 22 mL vialfor use with screw cap, 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.