安全性情報
SU860007
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea
別名:
Tan PTFE/Silicone Seals
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 EACH
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 EACH
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥60,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
tan PTFE/silicone
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
22 mm
直径×厚み
22 mm × 3.2 mm
適合性
for use with 20, 40, 60mL vial
for use with screw cap, 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)