Merck
27122-U
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン/PTFE
red PTFE/silicone/red PTFE, septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in., for use with 4mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
red PTFE/silicone/red PTFE
詳細
septum type: double-faced PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
pkg of 100 pkg
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
11 mm
セプタム直径×厚み
11 mm × 0.040 in.
適合性
for use with 4mL vial
for use with screw cap, 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/silicone/PTFE (septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in.) are sized to fit 4 mL screw cap vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)