安全性情報
27024
Supelco
バイアル、透明ガラス製、スクリュートップ、目盛り付き(バイアルのみ)
volume 4 mL, thread for 13-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥10,400
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥10,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial (with graduations)
詳細
cap not included
特徴
closure type screw top vial
graduated
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials are used on many autosamplers. They are made from clear glass and include graduations.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electroantennographic Responses of the Small Chestnut Weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to Volatile Organic Compounds Identified From Chestnut Reproductive Plant Tissue.
Keesey IW
Environmental Entomology, 41 (4), 933-940 (2012)