安全性情報
854986
Supelco
バイアル、スクリュートップ、褐色ガラス(キャップは付属しません)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥3,290
¥3,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥3,290
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥3,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)