Merck
27340
Supelco
バイアル、洗浄・組立済み, ラベル100枚
volume 4 mL, clear glass vial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥29,300
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥29,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
PTFE septum face
PTFE/silicone septum (thickness: 0.060")
black polypropylene cap
clear glass vial
silicone septum body
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
precleaned
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
15 mm × 45 mm × 8 mm
容量
4 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
各バイアルは、US EPAプロトコルBに従って洗浄されます:
洗浄手順は以下のとおりです:
1.ラボグレードの非リン酸洗剤を用いて熱水で容器を洗浄します。
2.大量の水道水を用いて3回すすいで、洗剤を除去します。
3.ASTM Type Iの有機物除去水で3回すすぎます。
4.容器を乾燥機で乾燥させます。
5.容器を、密閉された汚染物質のない環境内で室温になるまで冷まします。
6.容器にキャップを取り付けます。
洗浄後、これらのバイアルを以下の材料と共に組み立てます:Type 1ホウケイ酸ガラス、PTFE/シリコーンセプタム、ポリプロピレンキャップ。バイアルは、透明ガラス製のものと褐色ガラス製のものがあります。すべてのバイアルは、オープントップキャップとPTFE/シリコーンセプタム付きで包装されています。
バイアルのパッケージは、バイアルをできる限り清潔な状態でお届けできるように、洗浄後、シュリンクラップ包装しています。
2-22mLバイアルには、適合証明書と100枚ラベル入りパッケージが同梱されています。
適合性
適合するオートサンプラー
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200、L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
島津GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
オートクレーブ対応で維持管理が容易。バイアルは保管、またはクロージャータイプとして使用されます。
その他情報
2~22 mlのビンには適合証明書とラベル100枚が付属します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)